Få mere at vide
Melford EGTA 0,5 M opløsning pH 8,0
Artikelnummer. 30018249
Skift visning
Mængde:
50 ml
Artikelnummer. Mængde
30018249 50 ml
1 options
Artikelnummer. 30018249 Leverandør Melford Leverandørnr. E1410050.0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00 DKK
    827.06 DKK / 50ml
    Spare 327.94 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • Opløseligt i: Vand
  • Opbevares ved: 2-8 °C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EGTA 0.5 M Solution pH 8.0
CAS 67-42-5, 7732-18-5
Mængde 50 ml