Få mere at vide
Abnova™ EGR1/CEN5q FISH sonde
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °4 C i mørke |
| Format | Rør |
| Til brug med (applikation) | Fluorescerende in situ hybridisering (celle) |
| Gene | tidlig vækstrespons 1 |
| Gene Alias | AT225,G0S30,KROX-24,NGFI-A,TIS8,ZIF-268,ZNF225 |
| Gen symbol | EGR1 |
| Gen-id (Entrez) | 1958 |
| Produkttype | DNA/RNA |
| Mængde | 200μ L |
| Form | Væske |