Få mere at vide
Lonza™ EGM™ -Plus endotelcellevækstmedier-Plus BulletKit™
Beskrivelse
- Kultursæt indeholdende vækstmedium og kosttilskud.
- Udviklet til at understøtte optimal vækst af humane navlevene-endotelceller.
- Inkluderer følgende:
- 1 x EBM™ Plus Basal Medium (CC-5036), 475 ml
- 1 x ™EGM Plus SingleQuots™ Tillægspakke (CC-4542) indeholdende følgende:
- 1 x flaske FBS, 10,00 ml
- 1 x hætteglas Hydrocortison, 0,50 ml
- 1 x flaske L-glutamin, 25,00 ml
- 1 x hætteglas EnGS, 1,00 ml
- 1 x hætteglas ascorbinsyre, 0,50 ml
- 1 x hætteglas rhEGF, 0,50 ml
- 1 x hætteglas GA-1000, 0,50 ml
- 1 x hætteglas Heparin, 0,50 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Endotelceller |
| Produkttype | Vækstmedium og kosttilskud |
| Mængde | Medium: 475 ml, FBS: 10,0 ml, Hydrocortison: 0,50 ml, L-glutamin: 25,0 ml, EnGS: 1,0 ml, ascorbinsyre: 0,5 ml, rhEGF: 0,5 ml, GA-1000: 0,0in ml: 0,5 ml |
| Indhold og opbevaring | Basalmedium, Fetales Kälberserum, Hydrocortison, L-Glutamin, EnGS, Ascorbinsäure, rhEGF, GA-1000, Heparin |