Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Æggeformede PTFE rørestave
Artikelnummer. 12653606 Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
9,5 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
4,76 mm
19,05 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12653606
Brand: Cole-Parmer™ Essentials 0476885
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Æggeformede PTFE rørestave sikrer fuldstændig blanding.
  • Superstærke alnico V-magneter forbliver koblet til at drive magneter.
  • Et stykke belægning af PTFE modstår korrosion, varme og kulde.
  • Kemisk inerte rørestave vil ikke forurene væsken, der omrøres.
  • Garanteret at være tæt.
  • Æggeformede rørestave har ovale magneter, der —er ideelle til brug i rundbundede kolber.
  • Formen svarer til kolbebunden og sikrer fuldstændig blanding.
  • PTFE-belægning med lav friktion sikrer jævn spinding og maksimal energioverførsel.
Tekniske data
Diameter (engelsk) 0,75 tommer
Til brug med (udstyr) Til 5000 til 10.000 ml rundbundet kolbe
Længde (engelsk) 2,76 tommer.
Diameter (metrisk) 19,05 mm
Længde (metrisk) 70 mm
Materiale PTFE
Mængde 1 stk.
Form Æg
Type Omrøringsbar