Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Æggeformede PTFE rørestave
Artikelnummer. 11795198 Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
9,5 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
4,76 mm
19,05 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11795198
Brand: Cole-Parmer™ Essentials 0476805
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Æggeformede PTFE rørestave sikrer fuldstændig blanding.
  • Superstærke alnico V-magneter forbliver koblet til at drive magneter.
  • Et stykke belægning af PTFE modstår korrosion, varme og kulde.
  • Kemisk inerte rørestave vil ikke forurene væsken, der omrøres.
  • Garanteret at være tæt.
  • Æggeformede rørestave har ovale magneter, der —er ideelle til brug i rundbundede kolber.
  • Formen svarer til kolbebunden og sikrer fuldstændig blanding.
  • PTFE-belægning med lav friktion sikrer jævn spinding og maksimal energioverførsel.
Tekniske data
Diameter (engelsk) 0,19 tommer
Til brug med (udstyr) Til 10 til 20 ml rundbundet kolbe
Længde (engelsk) 0,37 tommer.
Diameter (metrisk) 4,76 mm
Længde (metrisk) 9,5 mm
Materiale PTFE
Mængde 1 stk.
Form Æg
Type Omrøringsbar