Få mere at vide
Abnova™ EGF Phospho-Specific Array
Artikelnummer. 16022435
Skift visning
Antal: 1 sæt (2 prøver)
Artikelnummer.
16022435 Antal: 1 sæt (2 prøver)
1 options
Artikelnummer. 16022435 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. AA0023.1Kit(2Samples)
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
EGF Phospho-Specific Array inkluderer 214 meget specifikke og velkarakteriserede phosphoryleringsantistoffer relateret til EGF-familien af proteiner.
  • Dette produkt skal ledsages af Antibody Array Detection Kit
  • Arrays er printet på standard-størrelse coated glas mikroskop objektglas og kan scannes på alle microarray scannere, der er kompatible med 76 x 25 x 1 mm objektglas
  • Egnet prøve: dyrkede celler, frosset væv, FFPE-væv, serum
Tekniske data
Mængde 1 sæt (2 prøver)
Indhold og opbevaring 4 °C
Type Array/bibliotek
Til brug med (applikation) Profilering
Detektionsmetode Fluorometrisk