Få mere at vide
Novus Biologicals™ EGF Phospho-Specific Array Slides
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
2 Slides
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 2 Slides |
| Til brug med (applikation) | Protein Array |
| Prøvetype | Cultured Cells, Frozen Tissue, FFPE Tissue, Serum |
| Målspecificitet | EGF Phospho-Specific Array |
| Indhold og opbevaring | Store at 4°C. Do not freeze. |