Få mere at vide
Tocris Bioscience™ EGCG
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18752654
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18752654 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18752654 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4524/50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
β-secretase inhibitor; inhibits amyloid assembly
β-secretase (BACE1) inhibitor (IC50 = 1.6 μM); inhibits amyloid assembly. Inhibits the formation of amyloid fibrils by proteins such as Aβ, α-synuclein and huntingtin. Reduces Aβ42-induced cell death in three different cell types. Also inhibits glutamate dehydrogenase. Inhibits cell growth and selectively induces apoptosis in A431 and human pancreatic cancer cells. Also a DNMT1 inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EGCG
CAS 989-51-5
Mængde 50 mg
Molekylær formel C22H18O11
Formel vægt 458.37
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 458.375