missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Eganelisib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16483128
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483128 10 mg -
16439686 50 mg 50mg
16425867 5 mg -
16424426 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16483128 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10071610mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Eganelisib (IPI549) is a potent and selective PI3Kγ inhibitor with an IC50 of 16 nM. Eganelisib shows >100-fold selectivity over other lipid and protein kinases.

Eganelisib (IPI549) is a potent and selective PI3Kγ inhibitor with an IC50 of 16 nM. Eganelisib shows >100-fold selectivity over other lipid and protein kinases.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Eganelisib
Fysisk form Powder
CAS 1693758-51-8
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H24N8O2
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym IPI-549
Opløselighedsinformation DMSO : 15 mg/mL (28.38 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1=C2N=CC=CN2N=C1N)N[C@H](C3=CC4=C(C(N3C5=CC=CC=C5)=O)C(C#CC6=CN(C)N=C6)=CC=C4)C
Molekylvægt (g/mol) 528.56
Formel vægt 528.56
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.