Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eflornithin hydrochlorid monohydrat
Artikelnummer. 15801052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15801052 1 g 1g
15811052 5 g 5g
15821052 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15801052 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462700010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96020-91-6 | C6H15ClF2N2O3 | 236.64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96020-91-6
Molekylær formel C6H15ClF2N2O3
Molekylvægt (g/mol) 236.64
MDL nummer MFCD00242734
InChI nøgle FJPAMFNRCFEGSD-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn hydrogen-2,5-diamino-2-(difluormethyl)pentansyrehydratchlorid
SMIL [H+].O.[Cl-].NCCCC(N)(C(F)F)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eflornithine hydrochloride monohydrate
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Formel vægt 236.64