Få mere at vide
Efinaconazole-N-oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Efinaconazole-N-oxide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22F2N4O2/c1-13-5-7-24(26,8-6-13)14(2)18(25,10-23-12-21-11-22-23)16-4-3-15(19)9-17(16)20/h3-4,9,11-12,14,25H,1,5-8,10H2,2H3/t14-,18-/m1/s1 |
| Formel vægt | 364.1711 |
| Procent renhed | >95% |