Få mere at vide
Efinaconazole, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Efinaconazole |
| CAS | 164650-44-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Efinaconazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H22 F2 N4 O |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 1-Piperidineethanol, α-(2,4-difluorophenyl)-β-methyl-4-methylene-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, (αR,βR)-, 1-Piperidineethanol, α-(2,4-difluorophenyl)-β-methyl-4-methylene-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, [R-(R*,R*)]-, (αR,βR)-α-(2,4-Difluorophenyl)-β-methyl-4-methylene-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1-piperidineethanol, Efinaconazole, Jublia, KP 103, KP 103 (pharmaceutical) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22F2N4O/c1-13-5-7-23(8-6-13)14(2)18(25,10-24-12-21-11-22-24)16-4-3-15(19)9-17(16)20/h3-4,9,11-12,14,25H,1,5-8,10H2,2H3/t14-,18-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C[C@@H](N1CCC(=C)CC1)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F |
| Vis mere |