Få mere at vide
Gibco™ EfficientFeed™ B+ AGT™ Supplement
Beskrivning
Gibco™ EfficientFeed™ B+ (plus) AGT™ Supplement er et tørformat, enkeltdelt supplement til fodret batchtilsætning til kulturen af flere cellelinjer for at hjælpe med procesudvikling og maksimering af bioreaktorudnyttelse.
Sammenlignet med original CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ kosttilskud, EfficientFeed™ B+-supplementet har komponenter, der er unikt kombineret for at muliggøre enklere enkeltkomponent pH-neutral rekonstitution, samt evnen til at superkoncentrere tilskuddet fra 52,7 g/L (1X) til 158,1g/L (3X) til reduktion af produktfortynding eller øgede titere med yderligere fodring, når det er relevant. Produktet er en animalsk oprindelsesfri, kemisk defineret formulering, der ikke indeholder proteiner, hydrolysater eller komponenter med ufuldstændigt defineret sammensætning.
Hvilke EfficientFeed™ + Supplement at vælge?
Overvej EfficientFeed™ B+ AGT™ Suppler når:
- Du har brugt CHO CD EfficientFeed™ B-suppler i fortiden og ønsker at udforske enklere rekonstituering og superkoncentrationsfordele ved ny teknologi til levering af nøglekomponenter
- Du bruger i øjeblikket CD CHO som dit basiscellevækstmedium
Overvej EfficientFeed™ A+ AGT™ Suppler når:
- Du har brugt CHO CD EfficientFeed™ Et supplement i fortiden og ønsker at udforske enklere rekonstitution og super-koncentration fordele ved ny teknologi til levering af nøglekomponenter
- Du bruger i øjeblikket CD OptiCHO™ som dit basiscellevækstmedium
Overvej EfficientFeed™ C+ AGT™ Suppler når:
- Du har brugt CD EfficientFeed™ C supplerer tidligere og ønsker at udforske enklere rekonstitution og superkoncentrationsfordele ved ny teknologi til levering af nøglekomponenter
- Du ønsker højere produktivitet i GS CHO , CHO-K1,& CHO-S™ afledte cellelinjer
- Du bruger i øjeblikket CD FortiCHO™ som dit basiscellevækstmedium
- Du bruger et basismedium med mere end 6 g/l glucose eller et hydrolysat på dag 0
Forøgelse af titere
Som et komplet feed, EfficientFeed™ + kosttilskud har vist sig at give multiple stigninger i titere ved 1X koncentration versus batchkultur og er et glimrende udgangspunkt for procesudvikling. Fleksibiliteten til yderligere at øge titrene forbedres med evnen til at superkoncentrere produktet ved at rekonstituere med mindre vand for at levere op til 158 g/L fodrede næringsstoffer (se figur).
Maksimering Bioreactor Udnyttelse
Har du nogensinde ønsket, at du kunne have mere arbejdsvolumen i starten af en bioreaktorkørsel for at få produceret mere protein, men havde brug for for meget fodervolumen for at nå dit optimale mål? Har du nogensinde tænkt på, at plads til lidt mere fodring kan få dig til et nyt niveau af titer fra en proces og måske endda reducere antallet af bioreaktorkørsler, der kan være nødvendige om året? I begge disse tilfælde er det vigtigt at have fleksibiliteten til at superkoncentrere dine kosttilskud, så du får mindre produktfortynding, mere plads til en ekstra fodring og/eller mere arbejdsvolumen til at starte dit løb (se figur). Faktisk kan du få omkring 20 % mere bioreaktorudnyttelse ved at udforske den unikke evne til at superkoncentrere denne EfficientFeed B+ produkt.
Forenklet håndtering for at reducere risikoen ved opskalering
Evnen til at opskalere i en AGT™ tørt format giver nem håndtering og opbevaring i fremstillings- og andre bioprocesindstillinger. Færre dele og trin i rekonstitution betyder færre muligheder for operatørfejl. Yderligere kan evnen til at opbevare dette foder, selv når det er superkoncentreret, i længden af en bioreaktor, der køres ved stuetemperatur, i mørke, give dig færre chancer for kontaminering under lukkede systemforbindelser ved at reducere antallet af forbindelser til bioreaktoren til én.
Specifikationer
Specifikationer
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C). Beskyt mod lys og fugt. |
| Cellelinje | CHO DG44, CHO , CHO-S , cGMP Banked, CHO-S CHO-K1 |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri |
| Form | AGT |
| Produkttype | Næringsstoftilskud |
| Format | Ropak spand |
| Produktlinje | EfficientFeed |
| Mængde | 100 l |
| Kilde | Fri for animalsk oprindelse |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.