Få mere at vide
Gibco™ EfficientFeed™ A+ AGT™ Supplement
Artikelnummer. 30284815
Skift visning
Mængde:
1 L
10 L
100 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30284815 10 L
30282805 1 L
30284222 100 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30284815 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A2502305
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gibco™ EfficientFeed™ A+ (Plus) AGT™ Supplement er et tørformat enkeltkomponent-supplement til tilsætning af portioner til dyrkning af flere cellelinjer for at hjælpe med procesudvikling og maksimering af bioreaktorudnyttelse.
Gibco™ EfficientFeed™ A+ (Plus) AGT™ Supplement er et tørformat enkeltkomponent-supplement til tilsætning af portioner til dyrkning af flere cellelinjer for at hjælpe med procesudvikling og maksimering af bioreaktorudnyttelse. Sammenlignet med det oprindelige CHO CD EfficientFeed™ A-næringstilskud AGT™ har A+-tilskuddet komponenter, EfficientFeed™ der er unikt kombineret for at muliggøre enklere enkelt-komponent pH-neutral rekonstitution samt evnen til at superkoncentrere tilskuddet fra 66,4 g/L (1X) til 199,2 g/L (3X) for at reducere produktfortynding eller øge titere ved yderligere fodring, når det er relevant. Produktet er en animalsk oprindelsesfri, kemisk defineret formulering, som ikke indeholder proteiner, hydrolysater eller komponenter med ufuldstændigt defineret sammensætning.
Hvilket EfficientFeed™ + supplement skal jeg vælge?
Overvej EfficientFeed™ A+ AGT™ Supplement (A2502301), når:
  • Du har tidligere brugt CHO CD EfficientFeed™ A-tilskuddet og ønsker at udforske enklere rekonstitution og superkoncentrationsfordele ved ny teknologi til levering af nøglekomponenter
  • Du bruger i øjeblikket CD OptiCHO™ som dit grundlæggende cellevækstmedium
Overvej EfficientFeed™ B+ AGT™ Supplement (A2503001), når:
  • Du har tidligere brugt CHO CD EfficientFeed™ B-tilskud og ønsker at udforske enklere rekonstitution og superkoncentrationsfordele ved ny teknologi til levering af nøglekomponenter
  • Du bruger i øjeblikket CD CHO som dit grundlæggende cellevækstmedium
Overvej EfficientFeed™ C+ AGT™ Supplement (A2503101), når:
  • Du har tidligere brugt CD EfficientFeed™ C-tilskuddet og ønsker at udforske enklere rekonstitutions- og superkoncentrationsfordele ved ny teknologi til levering af nøglekomponenter
  • Du ønsker højere produktivitet i GS CHO, CHO-K1, & CHO-S™ afledte cellelinjer
  • Du bruger i øjeblikket CD FortiCHO™ som dit grundlæggende cellevækstmedium
  • Du bruger et basemedium med mere end 6 g/L glukose eller et hydrolysat på dag 0
Stigende titere
Som komplet foder EfficientFeed™ har + tilskud vist sig at give flere gange stigning i titere ved 1X koncentration sammenlignet med batchkultur, og er et fremragende udgangspunkt for procesudvikling. Fleksibiliteten til yderligere at øge titeren forbedres med evnen til at superkoncentrere produktet ved at rekonstituere med mindre vand for at levere op til 199 g/L fodret næringsstoffer (se figur).
Maksimering af Bioreactor udnyttelse
Har du nogensinde ønsket, at du kunne have mere arbejdsvolumen i starten af en bioreaktor-kørsel for at få produceret mere protein, men havde brug for for meget fodringsvolumen for at opnå dit optimale mål? Har du nogensinde tænkt på, at plads til lidt mere fodring kunne bringe dig til et nyt niveau af titer fra en proces og måske endda reducere antallet af bioreaktorkørsler, der kunne være nødvendige om året? I begge disse tilfælde er det vigtigt at have fleksibiliteten til at superkoncentrere dine fodringstilskud, så du får mindre produktfortynding, mere plads til en ekstra fodring og/eller større arbejdsvolumen til at starte din løbetur (se figur). Faktisk kan du opnå omkring 20% mere bioreaktorudnyttelse ved at udforske den unikke evne til at superkoncentrere dette EfficientFeed A+-produkt.
Forenklet håndtering for at reducere risiko i opskalering
Muligheden for at skalere op i tørt AGT™ format giver nem håndtering og opbevaring i produktions- og andre bioprocessmiljøer. Færre dele og trin i genopbygningen betyder færre muligheder for fejl i operatøren. Desuden kan muligheden for at opbevare dette feed, selv når det er superkoncentreret, i hele en bioreaktor kørende ved stuetemperatur i mørke, give dig færre risici for forurening under lukkede systemforbindelser ved at reducere antallet af forbindelser til bioreaktoren til én.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar i køleskab (28 – °C). Beskyt mod lys og fugt.
Cellelinje CHO DG44, CHO, CHO-S, cGMP Banked, CHO-S, CHO-K1
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Form AGT
Produkttype Mediebilag
Sterilitet Steril
Format Ropak-spanden
pH 6,5 til 7,2
Produktlinje EfficientFeed
Mængde 10 L