Få mere at vide
EFCBP2 Antibody, PE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18602682 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18602682 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18602682 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP297439PE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
EFCBP2 Polyclonal specifically detects EFCBP2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen EFCBP2
Applikationer Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret PE
Fortynding Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering PBS
Gene Alias EF-hand calcium binding protein 2, N-terminal EF-hand calcium binding protein 2
Værtsarter Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human EFCBP2 fragment.
Oprensningsmetode Antigen and protein A Affinity-purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 54550
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus