Få mere at vide
Efavirenz USP Related Compound C, Mikromol™
Artikelnummer. 30462357
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462357 4 x 25 mg
30050748 25 mg
30049397 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462357 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0919.0500254AMP
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Efavirenz USP Related Compound C, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline
CAS 391860-73-4
Analyt- eller komponentnavne 6-chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H9 Cl F3 N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 6-Chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline, Efavirenz Related Compound C (USP), Efavirenz Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C13H9ClF3N/c14-8-3-4-11-9(5-8)10(13(15,16)17)6-12(18-11)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2
Løsningstype Neat
SMIL FC(F)(F)c1cc(nc2ccc(Cl)cc12)C3CC3
IUPAC navn 6-chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline
Molekylvægt (g/mol) 271.67
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 271.0376 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.