Få mere at vide
Efavirenz USP Related Compound C, Mikromol™
Beskrivelse
Efavirenz USP Related Compound C, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline |
| CAS | 391860-73-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H9 Cl F3 N |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline, Efavirenz Related Compound C (USP), Efavirenz Related Compound C |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClF3N/c14-8-3-4-11-9(5-8)10(13(15,16)17)6-12(18-11)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | FC(F)(F)c1cc(nc2ccc(Cl)cc12)C3CC3 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?