Få mere at vide
Efavirenz USP Related Compound C, Mikromol™
Beskrivelse
Efavirenz USP Related Compound C
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline |
| CAS | 391860-73-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H9 Cl F3 N |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline, Efavirenz Related Compound C (USP), Efavirenz Related Compound C |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClF3N/c14-8-3-4-11-9(5-8)10(13(15,16)17)6-12(18-11)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2 |
| SMIL | FC(F)(F)c1cc(nc2ccc(Cl)cc12)C3CC3 |
| IUPAC navn | 6-chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline |
| Vis mere |