Få mere at vide
Efavirenz USP Related Compound C, Mikromol™
Artikelnummer. 30050748
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050748 25 mg
30049397 100 mg
30462357 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050748 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0919.050025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Efavirenz USP Related Compound C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline
CAS 391860-73-4
Analyt- eller komponentnavne 6-chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H9 Cl F3 N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 6-Chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline, Efavirenz Related Compound C (USP), Efavirenz Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C13H9ClF3N/c14-8-3-4-11-9(5-8)10(13(15,16)17)6-12(18-11)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2
SMIL FC(F)(F)c1cc(nc2ccc(Cl)cc12)C3CC3
IUPAC navn 6-chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline
Molekylvægt (g/mol) 271.67
Mængde 25 mg
Formel vægt 271.0376 g/mol