Få mere at vide
Efavirenz Racemic, Mikromol™
Artikelnummer. 18021110
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18021110 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18021110 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0919.060025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Efavirenz Racemic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac Efavirenz
CAS 177530-93-7
Analyt- eller komponentnavne rac Efavirenz
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H9 Cl F3 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Efavirenz Racemic, ((+/-)-6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one)
InChI formel InChI=1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)
SMIL FC(F)(F)C1(OC(=O)Nc2ccc(Cl)cc12)C#CC3CC3
IUPAC navn 6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-3,1-benzoxazin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 315.68
Mængde 25 mg
Formel vægt 315.0274 g/mol