Få mere at vide
Efavirenz, Mikromol™
Artikelnummer. 17940796
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17940796 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17940796 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0919.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Efavirenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Efavirenz
CAS 154598-52-4
Analyt- eller komponentnavne Efavirenz
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H9 Cl F3 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, (4S)-6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, (S)-6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, (-)-Efavirenz, (S)-4-(2-Cyclopropylethynyl)-6-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2-one, (S)-4-(Cyclopropylethynyl)-6-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2-one, (S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, DMP 266, EFV, Efavirenz, L 743726, Stocrin, Sustiva
InChI formel InChI=1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)/t13-/m0/s1
SMIL FC(F)(F)[C@]1(OC(=O)Nc2ccc(Cl)cc12)C#CC3CC3
IUPAC navn (4S)-6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-3,1-benzoxazin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 315.68
Mængde 250 mg
Formel vægt 315.0274 g/mol