Få mere at vide
Efavirenz, LoGiCal
Artikelnummer. 30463514
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463514 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463514 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0919.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Efavirenz
CAS 154598-52-4
Analyt- eller komponentnavne Efavirenz
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H9 Cl F3 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, (4S)-6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, (S)-6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, (-)-Efavirenz, (S)-4-(2-Cyclopropylethynyl)-6-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2-one, (S)-4-(Cyclopropylethynyl)-6-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2-one, (S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, DMP 266, EFV, Efavirenz, L 743726, Stocrin, Sustiva
InChI formel InChI=1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)/t13-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL FC(F)(F)[C@]1(OC(=O)Nc2ccc(Cl)cc12)C#CC3CC3
IUPAC navn (4S)-6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-3,1-benzoxazin-2-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 315.68
Mængde 10 mg
Formel vægt 315.0274 g/mol