Få mere at vide
Efavirenz, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Efavirenz |
| CAS | 154598-52-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Efavirenz |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H9 Cl F3 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, (4S)-6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, (S)-6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, (-)-Efavirenz, (S)-4-(2-Cyclopropylethynyl)-6-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2-one, (S)-4-(Cyclopropylethynyl)-6-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2-one, (S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, DMP 266, EFV, Efavirenz, L 743726, Stocrin, Sustiva |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)/t13-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | FC(F)(F)[C@]1(OC(=O)Nc2ccc(Cl)cc12)C#CC3CC3 |
| Vis mere |