Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Efavirenz
Artikelnummer. 17291252 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17291252 5 g
17201262 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17291252 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466620050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 154598-52-4 | C14H9ClF3NO2, C14H9ClF3NO2 | 315.68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154598-52-4
Molekylær formel C14H9ClF3NO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Efavirenz
Mængde 5 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: uopløselig.
Smeltepunkt 138,0 °C
Formel vægt 315.68
InChI nøgle XPOQHMRABVBWPR-ZDUSSCGKSA-N
SMIL FC(F)(F)[C@]1(OC(=O)NC2=CC=C(Cl)C=C12)C#CC1CC1
IUPAC navn (4S)-6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-2,4-dihydro-1H-3,1-benzoxazin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 315.68
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Efavirenz
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Efavirenz