Få mere at vide
Efavirenz 3-Desoxy, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Efavirenz 3-Desoxy |
| CAS | 253663-53-5 |
| Molekylær formel | C15 H11 Cl F3 N O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-3,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone, 6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClF3NO/c16-10-3-4-12-11(7-10)14(15(17,18)19,8-13(21)20-12)6-5-9-1-2-9/h3-4,7,9H,1-2,8H2,(H,20,21) |
| SMIL | FC(F)(F)C1(CC(=O)Nc2ccc(Cl)cc12)C#CC3CC3 |
| IUPAC navn | 6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluormethyl)-1,3-dihydroquinolin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 313.7 |
| Formel vægt | 313.0481 |