Få mere at vide
EF-5, MedChemExpress
Artikelnummer. 16432378
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16432378 5 mg -
16473159 1 mg -
16430179 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16432378 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00118
MedChemExpress EF-5 (EF5; 2-Nitroimidazole) is a hypoxia labeling agent used to identify hypoxia in cells.
EF-5 (EF5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EF-5
CAS 152721-37-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H7F5N4O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (413.69 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NCC(F)(F)C(F)(F)F)CN1C=CN=C1[N+]([O-])=O
Molekylvægt (g/mol) 302.16
Formel vægt 302.16
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death