missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

EEF1D Antibody [DyLight 650], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30498933 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498933 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30498933 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP338001C

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

EEF1D Polyclonal antibody specifically detects EEF1D in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen EEF1D
Applikationer ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 650
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Antigen NY-CO-4, EF-1D, EF-1-delta, EF1DFP1047, elongation factor 1-delta, eukaryotic translation elongation factor 1 delta (guanine nucleotide exchangeprotein), FLJ20897, guanine nucleotide exchange protein
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-160 of human EEF1D (NP_001123529.1).,, Sequence:, MATNFLAHEKIWFDKFKYDDAERRFYEQMNGPVAGASRQENGASVILRDIARARENIQKSLAGSSGPGASSGTSGDHGELVVRIASLEVENQSLRGVVQELQQAISKLEARLNVLEKSSPGHRATAPQTQHVSPMRQVEPPAKKPATPAEDDEDDDIDLF
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin metabolism
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 1936
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.