Få mere at vide
EEF1A1 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
1111.96 DKK - 3276.17 DKK
Tekniske data
Antigen EEF1A1
Klon 2B16
Koncentration 250 μg/mL
Applikationer Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30235812
Dokumentvisning
Proteintech
81377-1-RR-100UL
100 μL
3276.17 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30235135
Dokumentvisning
Proteintech
81377-1-RR-20UL
20 μL
1111.96 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The EEF1A1 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human EEF1A1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The EEF1A1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
EEF1A1
250 μg/mL
Recombinant Monoclonal
Liquid
RUO
1915
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
2B16
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
CCS-3; CCS3; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A; FLJ25721; GRAF-1EF; HNGC:16303; LENG7; MGC102687; MGC131894; MGC16224; PTI1; eEF1A-1
IgG
Protein A purification
Recombinant Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater