Få mere at vide
Thermo Scientific™ EED226, 95 %
Artikelnummer. 17131136 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17131136 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17131136 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 468141000
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EED226
CAS 2083627-02-3
Synonym N-(2-furanylmethyl)-8-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1,2,4-triazolo[4,3-c]pyrimidin-5-amin
Mængde 100 mg
Molekylær formel C17H15N5O3S
Formel vægt 369.40
Fysisk form Fast stof
Produkttype Reagens
Renhed 95%