Få mere at vide
Edwards Beslag til BOC Højvakuumpumper: Blank flange
Artikelnummer. p-4904353
Type:
NW25 dyse
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12080293
Brand: Edwards C10514645
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med BOC højvakuum pumper
  • Fremstillet af aluminium
  • Aluminium er ideel til at opnå pålidelig omkostningseffektiv ydeevne ned til 10 -7 mbar
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indvendig 2/10 tommer.
Diameter (engelsk) Udvendig 2/5 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Diameter (metrisk) indvendig 7 mm
Til brug med BOC højvakuum pumpe
Materiale Aluminium
Samlet længde (engelsk) 1,57 tommer.
Samlet længde (metrisk) 4 cm
Type NW25 dyse