Få mere at vide
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, (EDTA), 99-101%, Ultrapure
Artikelnummer. p-8361381 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 kg
25 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
Artikelnummer. 15895278
Brand: Thermo Scientific J15700.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 10378-23-1 | C10H20N2Na4O10 | 420.233 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10378-23-1
Molekylær formel C10H20N2Na4O10
Molekylvægt (g/mol) 420.233
MDL nummer MFCD00150026
InChI nøgle DGWOWDJDIBPYOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, edta-na4, edta tetrasodium salt, edta tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, 64-02-8 anhydrous, ksc909a7h, edta tetrasodium salt dihydrate, tetrapotassium ion 4-edta dihydrate
PubChem CID 131843362
IUPAC navn 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre;natrium;dihydrat
SMIL C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic Acid Tetrasodium Salt Dihydrate
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Beilstein 3861753
Formel vægt 416.2
Procent renhed 99 to 101%
Emballage Plastflaske