Få mere at vide
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, (EDTA), 99-101%, Ultrapure Artikelnummer.: 15805288
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, (EDTA), 99-101%, Ultrapure
Artikelnummer. 15805288 Shop alle Thermo Scientific produkter
25 kg, Plastflaske, 25kg
Mængde:
1 kg
25 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
Artikelnummer. 15805288
Brand: Thermo Scientific J15700.C4
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10378-23-1 | C10H20N2Na4O10 | 420.233 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10378-23-1
Molekylær formel C10H20N2Na4O10
Molekylvægt (g/mol) 420.233
MDL nummer MFCD00150026
InChI nøgle DGWOWDJDIBPYOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, edta-na4, edta tetrasodium salt, edta tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, 64-02-8 anhydrous, ksc909a7h, edta tetrasodium salt dihydrate, tetrapotassium ion 4-edta dihydrateVis mereVis mindre
PubChem CID 131843362
IUPAC navn 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre;natrium;dihydrat
SMIL C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 kg
Beilstein 3861753
Formel vægt 416.2
Procent renhed 99 to 101%
Emballage Plastflaske
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer233961 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato09/07/2024 ArtikelnummerJ15700.A1,J15700.C4
Partinummer235449 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/06/2024 ArtikelnummerJ15700.A1,J15700.C4
Partinummer240357 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/06/2024 ArtikelnummerJ15700.A1,J15700.C4
Partinummer197746 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/11/2023 ArtikelnummerJ15700.A1,J15700.C4
Partinummer203231 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/11/2023 ArtikelnummerJ15700.A1,J15700.C4
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, (EDTA), 99-101%, Ultrapure >