Få mere at vide
EDTA dinatriumsaltopløsning, 0,1 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 10214142
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10214142 1 L 1 L
11953153 5 L 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10214142 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL05.0506.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00 DKK
    157.47 DKK / 1 L
    Spare 55.53 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Anvendes til elektroforese og molekylærbiologi. EDTA dinatriumsaltopløsning, 0,1 M, Chem-Lab er en chelator af divalente kationer til brug i TH-titreringer. Opløsningen indeholder 37,224 g EDTA diNa·2H20 pr. liter vand (0,01 M). Sol A = 10 °FH/ml eller 5,6 °DH/ml.
EDTA dinatriumsaltdihydrat er en chelator af divalente kationer. Det hæmmer enzymer, såsom metalloproteaser, der kræver divalente kationer for aktivitet. Det bruges også i mange enzymbuffere og som enzyminaktivator i høje koncentrationer.
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-92-6
Molekylær formel C10H18N2Na2O10
Molekylvægt (g/mol) 372.24
MDL nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI nøgle OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1,02 g/cm3
pH ±9
Kogepunkt 100 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 1 L
Opløselighedsinformation Opløseligt
IUPAC navn dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
Formel vægt 372,24 g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.1mol/L (± 0.0004, 20°C)
Fysisk form Væske