Få mere at vide
EDTA dinatriumsaltopløsning, 0,05 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 10778654
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10778654 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 10778654 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL05.0505.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Anvendes til elektroforese og molekylærbiologi. EDTA dinatriumsaltopløsning, 0,05 M, Chem-Lab er en chelator af divalente kationer til brug i TH-titreringer. Opløsningen indeholder 18,612 g EDTA diNa·2H20 pr. liter vand (0,01 M).
EDTA dinatriumsaltdihydrat er en chelator af divalente kationer. Det hæmmer enzymer, såsom metalloproteaser, der kræver divalente kationer for aktivitet. Det bruges også i mange enzymbuffere og som enzyminaktivator i høje koncentrationer.
Tekniske data
CAS 6381-92-6
Smeltepunkt 0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1,01 g/cm3
pH 4 til 5
Kogepunkt 100 °C
Lugt Lugtfri
Molekylær formel C10H18N2Na2O10
MDL nummer MFCD00150037,MFCD00003541
Mængde 1 L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
Opløselighedsinformation Opløseligt
InChI nøgle OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC navn dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 372.24
PubChem CID 44120005
Formel vægt 372,24 g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.05mol/L (± 0.0004, 20°C)
Fysisk form Væske