Få mere at vide
EDTA, natriumjernsalt, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11402735 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
11402735 50 g
1 options
Artikelnummer. 11402735 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520890350
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Chelateringsmiddel, der bruges til at eliminere enzymhæmning ved spor af tungmetaller og til at hæmme enzymer, der kræver divalente kationer som kofaktorer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EDTA
CAS 15708-41-5
Molekylær formel C10H12FeN2NaO8
Mængde 50 g
Synonym sodium feredetate, edta ferric sodium salt, calmosine, sodium ironedetate, edta iron iii sodium salt, ferisan, sytron, sequestrene nafe, sodium iron edta, ferric sodium edta
InChI nøgle MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
SMIL C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Na+].[Fe+3]
IUPAC navn natrium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;jern(3+)
Molekylvægt (g/mol) 367.047
PubChem CID 27461
ChEBI CHEBI:78292
Formel vægt 367.05
Grad Ikke tilgængelig
Fysisk form Pulver