Få mere at vide
Melford EDTA fri syre
Artikelnummer. 30018262
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30018262 500 g
1 options
Artikelnummer. 30018262 Leverandør Melford Leverandørnr. E58100500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Stoffets navn: EDTA
CAS-nummer: 60-00-4
Molekylformel: C10H16N2O8
Molekylvægt: 292,24
Kemisk renhed:> 99 %
Opløseligt i: Vand
Opbevares ved: Stuetemperatur
Tekniske data
CAS 60-00-4
Molekylær formel C10H16N2O8
Mængde 500 g