Få mere at vide
EDTA disodium zinc salt tetrahydrate, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16643954 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
25 kg
Artikelnummer.
16643954 25 kg
1 options
Artikelnummer. 16643954 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. 3455325KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EDTA disodium zinc salt tetrahydrate
CAS 176736-49-5
CAS Max % 1
Molekylær formel C10H20N2Na2O12Zn
Lineær formel C10H12N2Na2O8Zn · 4H2O
Mængde 25 kg
Synonym Disodium zinc ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate; EDTA-Na2Zn
InChI nøgle ZEVLVCFKKCNROJ-UHFFFAOYSA-J
SMIL O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Zn++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC navn zinc(2+) disodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl}(carboxylatomethyl)amino)acetate tetrahydrate
Molekylvægt (g/mol) 471.63
Grad Reagent Grade Salts