Få mere at vide
EDTA dinatriumsaltopløsning, volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, til kompleksometri, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15674270 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
500ml
Pakke med 6
Artikelnummer. 15674270
Brand: Honeywell-Fluka 3455010L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, til kompleksometri
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
  • Buffers available as concentrates or ready-to-use
  • Reagents for complexometry:
    • Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
    • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
CAS 139-33-3
Molekylær formel C10H14N2Na2O8
Lineær formel [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
MDL nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI nøgle ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC navn disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate
Molekylvægt (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Formel vægt 336.21
Grad Reagent Ph. Eur.
Mængde 10 l