Få mere at vide
EDTA dinatriumsaltopløsning, volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, til kompleksometri, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15625735 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
500ml
Pakke med 6
Artikelnummer. 15625735
Brand: Honeywell-Fluka 3455010LVP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, til kompleksometri
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
CAS 139-33-3
Molekylær formel C10H14N2Na2O8
Lineær formel [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
MDL nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3822669
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI nøgle ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC navn dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetat
Molekylvægt (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Formel vægt 336.21g/mol
Mængde 10 l