Få mere at vide
EDTA dinatriumsaltopløsning, volumetrisk, 0,05 M EDTA-Na2, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15683520
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15683520 2.5 L 2.5 L
15603530 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15683520 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3188922.5L
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Volumetrisk, 0,05 M EDTA-Na2
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139-33-3 , 7732-18-5
Molekylær formel C10H14N2Na2O8
Molekylvægt (g/mol) 336.21
MDL nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI nøgle ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
SMIL [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EDTA disodium salt solution
Navn note Volumetric, 0.05 M EDTA-Na2
CAS min % ≥90.0000%, ≥1.0000%
CAS Max % ≤100.0000%, <5.0000%
Mængde 2.5 L
Lineær formel [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Beilstein 3822669
IUPAC navn dinatrium-2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetat
Formel vægt 372.24
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.05 M EDTA-Na2
Emballage Poly flaske
Tæthed 1.01 g/mL at 25 °C