missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

EDTA dinatriumsaltdihydrat, Pharmpur , Scharlab

Artikelnummer. 11304104
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304104 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11304104 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC0963005P

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

CAS 81-92-6
Mængde 5 kg
Grad Pharmpur
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid,EDTA,disodium salt, dihydrate, extra pur, Pharmapur, Ph Eur, BP
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.