Få mere at vide
EDTA, dinatriumsalt, dihydrat, krystal, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15598214 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Poly flaske
Polyspand
Pakningsstørrelse:
500g
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15598214 100 g Poly flaske Hver
15549660 500 g Poly flaske 500g
15508224 1 kg Poly flaske Hver
15518224 5 kg Polyspand Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15598214 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 404000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Højrenhedsreagenser testet til brug i bioteknologiske applikationer, såsom elektroforese og væskekromatografi
    Til molekylærbiologiapplikationer
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-92-6
Molekylær formel C10H18N2Na2O10
Molekylvægt (g/mol) 372.24
MDL nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI nøgle OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EDTA, Disodium Salt
Navn note Dihydrate
Emballage Poly flaske
Mængde 100 g
IUPAC navn dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
Formel vægt 372.24
Grad Ultrapure Bioreagens
Fysisk form Krystaller