Få mere at vide
EDTA dinatriumsaltdihydrat, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 255°C |
| pH | 4.0 - 6.0 (5% Solution at 25°C) |
| Analyseprocentområde | 99.0 to 101.0% |
| Emballage | Plastflaske til faste stoffer |
| Mængde | 250 g |
| Uopløseligt stof | max. 0.005% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- EDTA disodium salt dihydrate BAKER ANALYZED Reagent
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H332-Farlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- MIXTURE LIST-Indeholder: EDTA disodium salt dihydrate