Få mere at vide
EDTA dinatriumsaltdihydrat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11324104
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324104 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11324104 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC09651000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som sekvestreringsmiddel i analytisk kemi.
  • ACS-reagenskvalitet
  • Synonymer: Ethylendiamintetraeddikesyre dinatriumsalt dehydrat, Edetinsyre dinatriumsalt, dinatriumdihydrogen ethylendiamintetraacetat
  • Molekylformel:C10H14N2Na2O82H2O
  • Molær masse: 372,24 g/mol
  • CAS: 6381-92-6
  • EIN ECS nr.: 205-358-3
  • Tab ved tørring: 8,–7 11,4 % (°150 C, 6 timer)
  • Rester ved antænding: 0,2 % max
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-92-6
Molekylær formel C10H18N2Na2O10
Molekylvægt (g/mol) 372.24
MDL nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI nøgle OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC navn dinatrium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetatdihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifications
Smeltepunkt 252°C (decomposition)
Farve Hvid
pH 4.0 to 5.0 (5%, H2O, 20°C)
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation 100g/L at 20°C Solubility in water
Formel vægt 372.24g/mol
Procent renhed 99 to 101% (complexometric)
Grad ACS-reagens
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylendiaminetetraacetic acid, EDTA, diNatrium salt, dihydrate, AR, ACS, Ph Eur
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i