Få mere at vide
EDTA dinatriumsaltkoncentrat, til 1L standardopløsning, 0,1 M EDTA-Na2, til kompleksometri, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | EDTA disodium salt concentrate |
| Navn note | For 1L standardopløsning, 0,1 M EDTA-Na2, for kompleksometri |
| CAS min % | >15.0000%, >70.0000% |
| CAS Max % | <30.0000%, <85.0000% |
| Fysisk form | Koncentrere |
| Mængde | 6 x 1 Ea. |
| Lineær formel | [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 3822669 |
| Synonym | ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid, EDTA-Na2 |
| Vis mere |