Få mere at vide
EDTA dinatriumsalt, BAGER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10178150 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10178150 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 10178150 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 7124.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Laboratoriereagens
Tekniske data
CAS 139-33-3
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H14N2Na2O8
MDL nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Mængde 1 L
Synonym Edetic acid disodium salt , Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate , Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt , Idranal III , Kestranal™ 2 S , Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt
InChI nøgle ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC navn dinatrium-2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetat
Molekylvægt (g/mol) 336.21
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.0997 - 0.1003 mol/L