Få mere at vide
EDTA dinatriumsalt i vandig opløsning, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548424 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15548424 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15548424 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 7613.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Laboratoriereagens
  • Molaritet: 0,0099 - 0,0101
Tekniske data
CAS 139-33-3
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C10H14N2Na2O8
MDL nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Mængde 1 L
Synonym Edetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt, Idranal III, Kestranal™ 2 S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt
InChI nøgle ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC navn dinatrium-2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetat
Molekylvægt (g/mol) 336.21
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.01 mol/L (0.02 N)