Få mere at vide
Melford EDTA dinatriumsalt
Artikelnummer. 30018258
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018258 5 kg
30018255 1 kg
30018257 500 g
30018256 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30018258 Leverandør Melford Leverandørnr. E570205000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
CAS-nummer: 6381-92-6
Molekylformel: C 10 H 14 N 2 O 8 Na 2 2H 2 O
Molekylvægt: 372,2
Tekniske data
CAS 6381-92-6
Molekylær formel C10H14N2O8Na2-2H2O
Mængde 5 kg