Få mere at vide
Melford EDTA dinatriumsalt
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
CAS-nummer: 6381-92-6
Molekylformel: C 10 H 14 N 2 O 8 Na 2 2H 2 O
Molekylvægt: 372,2
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 6381-92-6 |
| Molekylær formel | C10H14N2O8Na2-2H2O |
| Mængde | 500 g |