Få mere at vide
EDTA dinatriumsalt, 0,1M/l opløsning, Scharlab
Artikelnummer. 11364104
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11364104 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 11364104 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC09701000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.60 DKK
    118.20 DKK / 1 L
    Spare 62.40 DKK
    34% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Anvendes i analytisk kemi, som sekvestreringsmiddel og til metallitrering.
Denne volumetriske opløsning blev kontrolleret ved hjælp af potentiometriske metoder under anvendelse af Scharlaus calciumcarbonat volumetriske standard. Scharlaus volumetriske standarder er direkte sporbare til standardreferencematerialerne fra NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).
  • Synonymer: Ethylendiamintetraeddikesyre dinatriumsalt
  • Molekylformel:C10H14N2Na2O8​​•2H20
  • Molær masse: 372,24 g/mol
  • CAS: 6381-92-6
  • EIN ECS nr.: 205-358-3
  • Faktor: 0,999 1,–001
  • M=0,1 mol/l
  • N = 0,2
Tekniske data
CAS 6381-92-6
Tæthed 1,01 g/cm3
Molekylær formel C10H18N2Na2O10
MDL nummer MFCD00150037,MFCD00003541
Mængde 1 L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
InChI nøgle OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC navn dinatrium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetatdihydrat
Molekylvægt (g/mol) 372.24
PubChem CID 44120005
Formel vægt 372,24 g/måned
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.1 mol/L
Fysisk form Løsning