Få mere at vide
EDTA dinatriumsalt 0,02 mol/L, BAGER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528404 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15528404 1 L Hver
1 options
Artikelnummer. 15528404 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 7125.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Laboratoriereagens
Tekniske data
CAS 139-33-3
Molekylær formel C10H14N2Na2O8
MDL nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Mængde 1 L
Synonym Edetic acid disodium salt , Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate , Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt , Idranal III , Kestranal™ 2 S , Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt
InChI nøgle ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC navn dinatrium-2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetat
Molekylvægt (g/mol) 336.21
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.0195 - 0.0205 mol/L