Få mere at vide
EDTA (Dinatriumsalt) 0,01 M (0,02 N) Analytisk volumetrisk opløsning (AVL ), Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
- Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Materiale
- Nøjagtig, stabil, reproducerbar og fuldt faktoriseret.
- Titreringer udført med dette produkt, udviser defineret støkiometri, er kvantitative, etablerer en ligevægt, der er definitiv og hurtig og giver utvetydige resultater.
- Stabilitet er bevist (enten åbnet eller uåbnet) i dette produkts holdbarhed.
- Certificeret af ’Reagecon s ISO 17025 Akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T)
- Certificeret efter en specifikation af± 0,1 %.
- Produktet er et reagens af kendt koncentration, der dispenseres fra en burette eller andet dispenseringsapparat til en prøve (analyt), indtil en reaktion mellem de to væsker vurderes at være fuldstændig.
- Kan bruges til manuelle titreringer eller automatiske titreringer for at bestemme slutpunkterne ved påvisning af en af flere egenskaber.
- Kompleksometrisk titrimetri er baseret på omsætningen af en metalion med en ligand for at danne et kompleks.
- Metoder er blevet udviklet, valideret og offentliggjort til påvisning eller kvantificering af næsten alle metal i det periodiske system ved hjælp af EDTA-kompleksering.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Accuracy ± 0.1% |
| Emballage | HDPE flaske GL45 |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 0.01 M |
| Teknik | Titration |
| Mængde | 1 l |