Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | EDTA |
| CAS | 2001-94-7 |
| Molekylær formel | C10H16K2N2O8 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate |
| InChI nøgle | MGDKBCNOUDORNI-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.[K].[K] |
| IUPAC navn | 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid;potassium |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.441 |
| PubChem CID | 87063472 |
| Vis mere |